Documenti fondamentali
48940-U
Supelco
Benzene-d6 solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D6
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.15
Codice UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
EPA 624
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type surrogate
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
2000 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
HPLC Analysis of Benzene and Deuterated Benzene on Ascentis® Express C18