913510
Zirconium oxide nanofibers
Sinonimo/i:
Nanofibrous inorganic powder structure, Zirconium dioxide nanofibers, ZrO2
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
nanofiber
Livello qualitativo
Diam. × Lungh. fibre
200-800 nm ± 100 nm × 2-hundreds of μm , Structure: Polycystalline nanofibers
Area superficiale
20-30 m2/g
Dimens. cella primitiva
(monoclinic and tetragonal
Typical Size of Crystallites: ∼8-13 nm)
Stringa SMILE
[Zr](=O)=O
InChI
1S/2O.Zr
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)