Key Documents
922587
Sigma-Aldrich
Silicon Dioxide (Silica) - Nanofibers
diam. × L ~425 nm (±50 nm) × infinity
Sinonimo/i:
Nanofibrous inorganic powder, SiO2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
SiO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
diam. × lung.
~425 nm (±50 nm) × infinity
Livello qualitativo
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Silica nanofibers are yielded through a novel ac electrospinning process resulting in extraordinary aspect ratios, consistent purity, and consistent certification of form parameters that are difficult if not impossible to achieve using other nanofiber production methods. Potential applications include filtration membranes and catalyst support.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)