913073
Hexane-1,6-diammonium iodide
Sinonimo/i:
1,6-Hexanediamine, dihydriodide (8CI,9CI), Greatcell Solar®, Hexamethylenediamine dihydroiodide, Hexamethylenediammonium diiodide, Hexamethylenediammonium iodide, NHEXDAI
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Colore
off-white
Stringa SMILE
[I-].[I-].[N+H3]CCCCCC[N+H3]
InChI
1S/C6H16N2.2HI/c7-5-3-1-2-4-6-8;;/h1-8H2;2*1H
UBZXDFQTNLTDMC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)