Documenti fondamentali
393215
Sigma-Aldrich
Europium(III) acetylacetonate hydrate
Sinonimo/i:
Eu(acac)3
About This Item
Formula condensata:
Eu(C5H7O2)3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
449.29 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
solid
Composizione
Eu, 32.6-35.0% EDTA titration (dried basis)
Impiego in reazioni chimiche
core: europium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
140 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Eu](O\C(C)=C\C(C)=O)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Eu.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b2*4-3+;4-3-;;
GLDOQTGHEKXAIO-HXGNVLNTSA-K
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)