900833
Ethane-1,2-diammonium bromide
≥98%
Sinonimo/i:
1,2-Ethanediamine dihydrobromide, Ethane-1,2-diaminium bromide, Ethane-1,2-diamino dihydrobromide, Ethylenediammonium dibromide, Greatcell Solar®
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
InChI
1S/C2H8N2.2BrH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
BCQZYUOYVLJOPE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.