912301
di-n-butylammonium tetramethylammonium lead(II) hexadecaiodide
n = 5
Sinonimo/i:
(BA)2(MA)4Pb5I16, 2D perovskite, Bis(butylammonium) tetrakis(methylammonium) hexadecaiodopentaplumbate
Stato
powder
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[NH3+]C.[NH3+]C.CCCC[NH3+].CCCC[NH3+].[NH3+]C.[NH3+]C
InChI
1S/2C4H11N.4CH5N/c2*1-2-3-4-5;4*1-2/h2*2-5H2,1H3;4*2H2,1H3/p+6
JHERJNURAJDMBS-UHFFFAOYSA-T
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)