911410
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 10,000, lactide:glycolide 80:20
Sinonimo/i:
PEG-PLGA, PEG5K-PLGA10K, Polyethylene glycol, mPEG-b-PLGA
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Rapporto d’alimentazione
lactide:glycolide 80:20
PM
PEG average Mn 5,000 (by NMR)
PLGA average Mn 10,000 (by NMR)
Impurezze
≤500 ppm (GC)
Colore
white
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)