910988
Allyl germanane
Sinonimo/i:
Allyl-terminated germanane
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
The properties of Germananes readily depend on the identity of the terminating ligands, allowing these materials to be readily tailored for a broad array of applications. Here we summarize the synthesis, properties, and potential uses of germanane materials.