909890
[1,1′:4′,1″-Terphenyl]-3,3″- dicarboxylic acid, 2,2″,4,4″,6,6″- hexamethyl-, 3,3″-dimethyl ester
≥97%
Sinonimo/i:
HMTE
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
≥97%
Stato
powder
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(C)C(=O)c1c(c(c(cc1C)C)c2ccc(cc2)c3c(c(c(cc3C)C)C(=O)OC)C)C
InChI
1S/C28H30O4/c1-15-13-17(3)25(27(29)31-7)19(5)23(15)21-9-11-22(12-10-21)24-16(2)14-18(4)26(20(24)6)28(30)32-8/h9-14H,1-8H3
IANUDESWVWHOND-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)