909289
Carboxylic acid-poly(ethylene glycol)-b-poly(D,L lactide)
PEG average Mn 5,000, PDLA average Mn 55,000
Sinonimo/i:
COOH-PEG-PDLA, COOH-PEG-PLA, Carboxylic acid PEG-PDLA, Carboxylic acid-PEG-PLA
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder or chunks
PM
PDLA average Mn 55,000 (by NMR)
PEG average Mn 5,000 (by NMR)
Colore
white to tan
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)