909270
Acrylic anhydride
≥90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
43211915
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Saggio
≥90%
Stato
liquid
contiene
500 ppm MEHQ as stabilizer
Colore
colorless to pale yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(C(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C6H6O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H,1-2H2
ARJOQCYCJMAIFR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Acrylic anhydride can be used to prepare specialty acrylate, acrylamide monomers or acrylic resin. It forms cyclic anhydrides on polymerization and can not be used as a crosslinker.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?