905879
[Pd(terpy)(MeCN)][BF4]2
≥95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>300 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N#CC.C1(C2=CC=CC=N2)=CC=CC(C3=NC=CC=C3)=N1.[Pd]
InChI
1S/C15H11N3.C2H3N.Pd/c1-3-10-16-12(6-1)14-8-5-9-15(18-14)13-7-2-4-11-17-13;1-2-3;/h1-11H;1H3;
UESWWXSSNHGEKT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)