Documenti fondamentali
731382
Sigma-Aldrich
(2R,2′R-(+)-[N,N′-Bis(2-pyridylmethyl)]-2,2′-bipyrrolidinebis(acetonitrile)iron(II) hexafluoroantimonate
greener alternative
Sinonimo/i:
Fe(R,R-PDP), Iron(II) (R,R-(2-({(R)-2-[(R)-1-(pyridin-2-ylmethyl)pyrrolidin-2-yl]pyrrolidin-1-yl}methyl)pyridine)(bis-acetonitrile) hexafluoroantimonate, White-Chen catalyst, [Fe(R,R-PDP)(CH3CN)2](SbF6)2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H32F12FeN6Sb2
Numero CAS:
Peso molecolare:
931.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
215-226 °C
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Fe++].CC#N.CC#N.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.C1C[C@H]([C@H]2CCCN2Cc3ccccn3)N(C1)Cc4ccccn4
InChI
1S/C20H26N4.2C2H3N.12FH.Fe.2Sb/c1-3-11-21-17(7-1)15-23-13-5-9-19(23)20-10-6-14-24(20)16-18-8-2-4-12-22-18;2*1-2-3;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4,7-8,11-12,19-20H,5-6,9-10,13-16H2;2*1H3;12*1H;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;+2;2*+5/p-12/t19-,20-;;;;;;;;;;;;;;;;;/m1................./s1
XUNWHBGEOCZDBX-QSKJABRXSA-B
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Find details here.
Applicazioni
Catalyst for greener ketone synthesis by selective C-H oxidation of methylenes.
Combined Effects on Selectivity in Fe-Catalyzed Methylene Oxidation
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)