Documenti fondamentali
904554
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rC(ac)-3-15N phosphoramidite
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-cytidine-3-15N, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C47H6415NN4O9PSi
Peso molecolare:
903.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Stato
powder
tecniche
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[Si](C(C)(C)C)(C)O[C@@H]1[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=C(OC)C=C4)O[C@H]1N5C([15N]=C(NC(C)=O)C=C5)=O
InChI
1S/C47H64N5O9PSi/c1-32(2)52(33(3)4)62(58-30-16-28-48)60-42-40(59-44(43(42)61-63(11,12)46(6,7)8)51-29-27-41(49-34(5)53)50-45(51)54)31-57-47(35-17-14-13-15-18-35,36-19-23-38(55-9)24-20-36)37-21-25-39(56-10)26-22-37/h13-15,17-27,29,32-33,40,42-44H,16,30-31H2
QKWKXYVKGFKODW-FYANLFODSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)