903981
2,3,7,8-Tetrafluorothianthrene-S-oxide
≥95%
Sinonimo/i:
2,3,7,8-Tetrafluorothianthrene-5-oxide, Fluorinated sulfoxide-based thianthrene reagent, Ritter C-H functionalization linchpin, TFT S-oxide, TFT-reagent
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
solid
Punto di fusione
253 °C
Gruppo funzionale
fluoro
sulfoxide
thioether
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Fc1cc2c(cc1F)Sc3c(cc(c(c3)F)F)[S]2=O
InChI
1S/C12H4F4OS2/c13-5-1-9-11(3-7(5)15)19(17)12-4-8(16)6(14)2-10(12)18-9/h1-4H
FJNMYEBXFNFTBJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
The nonfluorinated thianthrene S-oxide is also available as catalog# 903973 for all arenes more electron-rich than anisole.
Altre note
Note legali
This product is manufactured pursuant to a license with Studiengesellschaft Kohle mbH
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)