PHL82537
Fargesin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]3[C@@H]([C@H](OC3)c4cc5c(cc4)OCO5)C1)c2cc(c(cc2)OC)OC
InChI
1S/C21H22O6/c1-22-16-5-3-12(7-18(16)23-2)20-14-9-25-21(15(14)10-24-20)13-4-6-17-19(8-13)27-11-26-17/h3-8,14-15,20-21H,9-11H2,1-2H3/t14-,15-,20-,21+/m0/s1
AWOGQCSIVCQXBT-LATRNWQMSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)