903507
Kevetrin-(4-isothioureido-13C,15N2-butyronitrile-13C,15N) hydrochloride
≥98 atom % 15N, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[15NH2][13C](SCCC[13C]#[15N])=[15NH].Cl
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)