902640
(S)-4-Methyl-2-oxazolidinone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
powder
Punto di fusione
52-56 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C4H7NO2/c1-3-2-7-4(6)5-3/h3H,2H2,1H3,(H,5,6)/t3-/m0/s1
VAJFEOKPKHIPEN-VKHMYHEASA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
902640-1G | 4061838694140 |