902322
Caffeine-(trimethyl-13C3)
endotoxin tested, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥99% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
234-236.5 °C (lit.)
Compatibilità
endotoxin tested
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[13CH3]N1C(=O)N([13CH3])c2ncn([13CH3])c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i1+1,2+1,3+1
RYYVLZVUVIJVGH-VMIGTVKRSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)