901602
Pivalic acid solution
1 M in dichloromethane
Sinonimo/i:
2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
fp: >135 deg °C
Forma fisica
liquid
Concentrazione
1 M in dichloromethane
Indice di rifrazione
n/D 1.4204
Densità
1.260 g/mL
Gruppo funzionale
carboxylic acid
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H,6,7)
IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)