Documenti fondamentali
901599
Sigma-Aldrich
Carbon disulfide solution
5 M in ethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Concentrazione
5 M in ethanol
Indice di rifrazione
n/D 1.387
Densità
0.91613 g/mL
Stringa SMILE
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Valuable building block offered as a solution in ethanol for more convenient handling
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4