Key Documents
901424
Sigma-Aldrich
10-Hydroxy-trans-2-decenoic acid-1,2,3,10-13C4
≥99 atom % D, ≥97% (CP)
Sinonimo/i:
10-HDA-1,2,3,10-13C4, Royal jelly acid-1,2,3,10-13C4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C4C6H18O3
Peso molecolare:
190.22
Codice UNSPSC:
12352106
Purezza isotopica
≥99 atom % D
Saggio
≥97% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Stringa SMILE
O[13C](/[13CH]=[13CH]/CCCCCC[13CH2]O)=O
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)