Key Documents
901411
Sigma-Aldrich
Diethyl phthalate-d14
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
C6D4(CO2C2D5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Forma fisica
liquid
Spostamento di massa
M+14
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D,6D,7D,8D
FLKPEMZONWLCSK-NFUPRKAOSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)