06724
1,6-Anhydro-β-D-glucose
analytical standard
Sinonimo/i:
Levoglucosan
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (TLC)
Attività ottica
[α]/D -66.0±2.0°, c = 1 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
182-184 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2CO[C@H](O2)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
TWNIBLMWSKIRAT-VFUOTHLCSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
In this article we demonstrate how well ion chromatography is suited as an analytical technique for sugar analysis e.g. in apple juice, milk, and dust samples.