901243
4-(Acetylamino)phenyl]imidodisulfuryl difluoride
≥98%
Sinonimo/i:
(4-Acetamidophenyl)(fluorosulfonyl)sulfamoyl fluoride, AISF
Saggio
≥98%
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
146-149 °C
Gruppo funzionale
amide
Stringa SMILE
F[S](=O)(=O)N([S](=O)(=O)F)c1ccc(cc1)NC(=O)C
InChI
SMMIWAIOWMUFCR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
A solid and bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas has been developed, 4-(Acetylamino)phenyl]imidodisulfuryl difluoride (ASIF). ASIF is a shelf-stable, crystallilne reagent for the installation of the valuable SO2F functional group.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
901243-1G | 4061835508136 |
901243-25G | |
901243-5G | 4061835508143 |