Documenti fondamentali
901194
Sigma-Aldrich
(t-Bu)2PMe-Pd-G3
95%
Sinonimo/i:
Methanesulfonato (di-tert-butyl) methylphosphino (2-amino-1,1-biphenyl-2-yl) palladium(II), Methanesulfonato (di-tert-butyl) methylphosphino (2′-amino-1,1′-biphenyl-2-yl) palladium(II)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H34NO3PPdS
Numero CAS:
Peso molecolare:
529.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Caratteristiche
generation 3
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
160-173 °C (decomp)
Stringa SMILE
CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C.NC1=C(C2=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C2)C=CC=C1
InChI
1S/C12H10N.C9H21P.CH4O3S.Pd/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-8(2,3)10(7)9(4,5)6;1-5(2,3)4;/h1-6,8-9H,13H2;1-7H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
SSBARXQHJYOPIL-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Third-generation Buchwald precatalyst.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)