Documenti fondamentali
900275
Sigma-Aldrich
(t-Bu)PhCPhos
95%
Sinonimo/i:
2-[(tert-Butyl)phenylphosphino]-2′,6′-bis(N,N-dimethylamino)biphenyl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H33N2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.53
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
Punto di fusione
112 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Applicazioni
(t-Bu)PhCPhos is the Pd G3 complex, from the Buchwald group offers best-in-class performance in the arylation of sterically hindered primary amines.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Paula Ruiz-Castillo et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(8), 3085-3092 (2015-02-05)
We report the Pd-catalyzed arylation of very hindered α,α,α-trisubstituted primary amines. Kinetics-based mechanistic analysis and rational design have led to the development of two biarylphosphine ligands that allow the transformation to proceed with excellent efficiency. The process was effective in