901117
trans-Bis(tricyclopentylphosphine)(2-methylphenyl)nickel(II) chloride
Sinonimo/i:
trans-(PCyp3)2Ni(o-tolyl)Cl
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder or solid
Impiego in reazioni chimiche
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
Punto di fusione
156-161 °C
Stringa SMILE
CC1=[C-]C=CC=C1.P(C2CCCC2)(C3CCCC3)C4CCCC4.P(C5CCCC5)(C6CCCC6)C7CCCC7.[Ni+2].[Cl-]
Applicazioni
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
The Jamison group has developed a library of bench-stable phosphine-containing nickel(II) precatalysts that are converted into active catalysts in situ.