901097
PDBT-T1
Sinonimo/i:
Poly[[5,10-bis(5-octyl-2-thienyl)dithieno[2,3-d:2′,3′-d′]benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-2,7-diyl]-2,5-thiophenediyl[5,7-bis(2-ethylhexyl)-4,8-dioxo-4H,8H-benzo[1,2-c:4,5-c′]dithiophene-1,3-diyl]-2,5-thiophenediyl]
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Band gap: 1.93 eV
Livello qualitativo
Stato
solid
PM
Mw 20,000-50,000 (GPC, PS standard)
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
>200 °C
Solubilità
soluble (hot o-dichlorobenzene)
Energia dell’orbitale
HOMO -5.36 eV
LUMO -3.43 eV
Categoria alternativa più verde
, Enabling
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.