Documenti fondamentali
900994
Sigma-Aldrich
2-Aminopyridine-4-boronic acid, pinacol ester
≥97%
Sinonimo/i:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17BN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Stato
powder or solid
Stringa SMILE
CC1(OB(C2=CC=NC(N)=C2)OC1(C)C)C
InChI
1S/C11H17BN2O2/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-14-9(13)7-8/h5-7H,1-4H3,(H2,13,14)
DCYKWKYBNWRLLZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Useful boronic acid pinacol ester for synthesis of various bioactive small molecules. This product was previously listed as BML00290.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)