900608
APhos Pd G4
95%
Sinonimo/i:
(Methanesulfonato-κO)[2′-(methylamino)-2-biphenylyl]palladium - 4-[bis(2-methyl-2-propanyl)phosphino]-N,N-dimethylaniline
Saggio
95%
Stato
powder or crystals
Caratteristiche
generation 4
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
204 °C
Stringa SMILE
O=S(=O)([O-][Pd+2]1([C-]=2C=CC=CC2C=3C=CC=CC3[NH]1C)[P](C4=CC=C(C=C4)N(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C
InChI
1S/C16H28NP.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-15(2,3)18(16(4,5)6)14-11-9-13(10-12-14)17(7)8;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h9-12H,1-8H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;-1;;+2/p-1
MLEINNWTBGCQPS-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.