900454
DPPF Pd G4
95%
Saggio
95%
Stato
powder
Caratteristiche
generation 4
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
201 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CNC1=C(C2=C([Pd]OS(=O)(C)=O)C=CC=C2)C=CC=C1.[C]3(P(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)[C][C][C][C]3.[C]6(P(C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)[C][C][C][C]6.[Fe]
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.