900568
2-Ketoglutaric acid-13C5
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
2-Ketopentanedioic acid-13C5, 2-Oxoglutaric acid-13C5, 2-Oxopentanedioic acid-13C5
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[13C](=O)[13CH2][13CH2][13C](=O)[13C](=O)O
InChI
KPGXRSRHYNQIFN-CVMUNTFWSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)