Documenti fondamentali
900508
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-tryptophan-(indole-d5)
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13D5H9N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.29
Codice UNSPSC:
12352005
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥97% (CP)
Stato
solid
applicazioni
peptide synthesis
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
2-8°C
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)