900378
Jasmonic-2,4,4-d3-(acetyl-2,2-d2) acid
with variable deuteration on OD, ≥97 atom % D, ≥97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12D5H13O3
Peso molecolare:
215.30
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥97 atom % D
Saggio
≥97%
Stato
liquid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1[C@]([2H])(C/C=C\CC)[C@@H](C([2H])(C(O[R])=O)[2H])CC1([2H])[2H]
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?