Documenti fondamentali
900079
Sigma-Aldrich
Cortisone-2,3,4-13C3 21-sulfate sodium salt solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C18H27NaO8S
Peso molecolare:
465.47
Codice UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Forma fisica
solution
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(COS(=O)([O-])=O)[C@@]1(O)CC[C@@]([C@]1(C)C2)([H])[C@]3([H])CCC4=[13CH][13C]([13CH2]C[C@]4(C)C3C2=O)=O.[Na+]
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)