Documenti fondamentali
900078
Sigma-Aldrich
Sodium taurodeoxycholate-2,2,4,4,11,11-d6
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
Sodium deoxytaurocholate-2,2,4,4,11,11-d6, Taurodeoxycholic-2,2,4,4,11,11-d6 acid sodium salt
About This Item
Formula condensata:
C26D6H38NO6S · Na
Peso molecolare:
527.72
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@]12C(CC[C@H]2[C@H](C)CCC(NCCS(=O)(O[Na])=O)=O)C3CCC4C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3C([2H])([2H])[C@@H]1O
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)