Documenti fondamentali
88755
Sigma-Aldrich
(R)-1-[(SP)-2-(Di-tert-butylphosphino)ferrocenyl]ethylbis(2-methylphenyl)phosphine
97%
Sinonimo/i:
(1R)-1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]-2-[(1R)-1-[bis(2-methylphenyl)phosphino]ethyl]ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J505-1
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H44FeP2
Numero CAS:
Peso molecolare:
570.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Purezza ottica
ee: ≥99%
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)P(c3ccccc3C)c4ccccc4C
InChI
1S/C29H39P2.C5H5.Fe/c1-21-15-10-12-18-25(21)30(26-19-13-11-16-22(26)2)23(3)24-17-14-20-27(24)31(28(4,5)6)29(7,8)9;1-2-4-5-3-1;/h10-20,23H,1-9H3;1-5H;/t23-;;/m1../s1
DSZYQALCGVODLB-MQWQBNKOSA-N
Descrizione generale
(R)-1-[(SP)-2-(Di-tert-butylphosphino)ferrocenyl]ethylbis(2-methylphenyl)phosphine is a chiral ferrocenyl diphosphine ligand.
sold in collaboration with Solvias AG
Applicazioni
It may be used as ligand to prepare 4,7-amino-1,10-phenanthroline containing N- and O- containing macrocyclic ligands via palladium catalyzed amination reactions.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ditopic Macrocyclic Receptors with a 4,7-Diamino-1,10-phenanthroline Fragment for Multimodal Detection of Toxic Metal Ions.
Abel AS, et al.
ChemPlusChem, 81(1), 35-39 (2016)
Privileged ligands
Aldrich Chemfiles, 6(8), 12-12 null