88754
(S)-1-[(RP)-2-(Di-tert-butylphosphino)ferrocenyl]ethyldiphenylphosphine
≥97%
Sinonimo/i:
(1S)-1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]-2-[(1S)-1-(diphenylphosphino)ethyl]ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J502-2
Saggio
≥97%
Stato
powder
Purezza ottica
ee: ≥99%
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H35P2.C5H5.Fe/c1-21(24-19-14-20-25(24)29(26(2,3)4)27(5,6)7)28(22-15-10-8-11-16-22)23-17-12-9-13-18-23;1-2-4-5-3-1;/h8-21H,1-7H3;1-5H;/t21-;;/m0../s1
MJOXBJGLXGTJRJ-FGJQBABTSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?