856061
D-(−)-Isoascorbic acid
98%
Sinonimo/i:
D-erythro-Hex-2-enoic acid γ-lactone, D-Araboascorbic acid, Erythorbic acid, Glucosaccharonic acid, NSC 8117
Saggio
98%
Stato
crystals
Attività ottica
[α]25/D −16.8°, c = 2 in H2O
Punto di fusione
169-172 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[H][C@@]1(OC(=O)C(O)=C1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5-/m1/s1
CIWBSHSKHKDKBQ-DUZGATOHSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- enantiopure aminotriol
- (3R, 4S)-4-hydroxylasiodiplodin and D-mycinose
- enantiomerically pure stereoisomers of α,β-dihydroxy-aldehydes or acids
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?