806501
Boc-Thr(t-Bu)-OH
Sinonimo/i:
(S)-3-tert-Butoxy-2-tert-butoxycarbonylamino-butyric acid, Boc-O-tert-butyl-L-threonine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
98.9 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C13H25NO5/c1-8(18-12(2,3)4)9(10(15)16)14-11(17)19-13(5,6)7/h8-9H,1-7H3,(H,14,17)(H,15,16)/t8-,9+/m1/s1
LKRXXARJBFBMCE-BDAKNGLRSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)