Documenti fondamentali
805734
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide)
acid terminated, average Mw 15000
Sinonimo/i:
PDLLA, Polylactide, lactide polymer
About This Item
Formula condensata:
(C3H4O2)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Stato
solid
PM
average Mw 15000
Tempo di degradazione
<6 months
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1C(C(=O)OC(C1=O)C)C
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
May be used to make drug delivery materials for controlled release.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
805734-5G4061832980201