Documenti fondamentali
531162
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide)
inherent viscosity 0.55-0.75 dL/g (lit.)
About This Item
Formula condensata:
(C3H4O2)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
PM
average Mw 75,000-120,000
Livello qualitativo
Tempo di degradazione
12-16 months
Viscosità intrinseca
0.55-0.75 dL/g(lit.)
Punto di fusione
262 °C (lit.)
Temp. transizione
Tg 32.9 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Proprietà fisiche
Biocompatible, biodegradable polymer.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.