Documenti fondamentali
804320
Sigma-Aldrich
Potassium 4-ethoxycarbonylbenzoyltrifluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9BF3KO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Livello qualitativo
Punto di fusione
228.00 °C
Stringa SMILE
O=C(B(F)(F)F)C1=CC=C(C(OCC)=O)C=C1.[K]
InChI
1S/C10H9BF3O3.K.H/c1-2-17-10(16)8-5-3-7(4-6-8)9(15)11(12,13)14;;/h3-6H,2H2,1H3;;
YXYMQBSRJGUKGK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Acyltrifluroborates (KATs) are bench, air, and moisture stable reagents for rapid, chemoselective amide bond formations with hydroxylamines. These amide bond forming reactions proceed under aqueous conditions, without the need for coupling reagents or protecting groups. This product was introduced in collaboration with the Bode Research Group
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)