803626
SMPH (succinimidyl-6-((b-maleimidopropionamido)hexanoate)
Sinonimo/i:
SMPH, Succinimidyl-6-(beta-maleimidopropionamido)hexanoate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90%
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
PM
379.36
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Solubilità
DMSO or DMF: soluble
Gruppo funzionale
NHS ester
maleimide
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(CCCCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)ON2C(CCC2=O)=O
InChI
1S/C17H21N3O7/c21-12(9-11-19-13(22)5-6-14(19)23)18-10-3-1-2-4-17(26)27-20-15(24)7-8-16(20)25/h5-6H,1-4,7-11H2,(H,18,21)
WCMOHMXWOOBVMZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Reactive groups: NHS ester and maleimide
- Reactive towards: amino and sulfhydryl groups
- Slightly longer and more soluble than SMPB
- NHS ester reacts with primary amines at pH 7-9, forming a stable amide bond
- Maleimide reacts with -SH groups at pH 6.5-7.5, forming a stable thioether bond
- Non-cleavable
- Water-insoluble (dissolve first in DMF or DMSO)
Avvertenza
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)