803243
Sulfo-SMPB (sulfosuccinimidyl 4-(N-maleimidophenyl)butyrate)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
PM
458.38
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Solubilità
water: soluble
Gruppo funzionale
maleimide
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1CC(S(=O)([O-])=O)C(N1OC(CCCC2=CC=C(N3C(C=CC3=O)=O)C=C2)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C18H16N2O9S.Na/c21-14-8-9-15(22)19(14)12-6-4-11(5-7-12)2-1-3-17(24)29-20-16(23)10-13(18(20)25)30(26,27)28;/h4-9,13H,1-3,10H2,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
LSZBIKKARBHBPA-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Reactive groups: sulfo-NHS ester and maleimide
- Reactive towards: amino and sulfhydryl groups
- Extended chain length limits steric hindrance
- Non-cleavable
- Water-soluble (compare to SMPB)
- Membrane impermeable, allowing for cell surface labeling
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3