793841
2,2-Difluoroacetophenone
Sinonimo/i:
α,α-Difluoroacetophenone, 2,2-Difluoro-1-phenylethanone, Difluoromethyl phenyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Densità
1.180±0.06 g/mL
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
phenyl
Stringa SMILE
FC(F)C(C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H6F2O/c9-8(10)7(11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8H
OLYKCPDTXVZOQF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Product was reported by Hartwig and coworkers in the one-pot synthesis of difluoromethylated arenes from aryl chlorides and bromides.
Pd-Catalyzed a-Arylation of a;a-Difluoroketones with Aryl Bromides and Chlorides. A Route to Difluoromethylarenes
Pd-Catalyzed a-Arylation of a;a-Difluoroketones with Aryl Bromides and Chlorides. A Route to Difluoromethylarenes
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?