Documenti fondamentali
793280
Sigma-Aldrich
Octadecanoyl-L-carnitine-d3 (N-methyl-d3) hydrochloride
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
HOOCCH2CH[OCO(CH2)16CH3]CH2N(CH3)2(CD3)Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
467.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[O-]C(C[C@@H](CC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C)=O.Cl
InChI
1S/C26H51NO3.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(28)21-24(22-26(29)30)23-27(2,3)4;/h24H,5-23H2,1-4H3;1H/t24-;/m1./s1/i2D3;
FHYDBUBEZJDPMT-CVTUNGPQSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)