Key Documents
615609
Sigma-Aldrich
Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetic-2,2-d2 acid
97 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10D7H2NO2
Peso molecolare:
182.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
97 atom % D
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
165-169 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H]c1[nH]c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)/i1D,2D,3D,4D,5D2,6D
SEOVTRFCIGRIMH-PYNXLSDISA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Teresa Zelante et al.
Cell reports, 34(4), 108673-108673 (2021-01-28)
Indoleamine 2,3-dioxygenases (IDOs) degrade l-tryptophan to kynurenines and drive the de novo synthesis of nicotinamide adenine dinucleotide. Unsurprisingly, various invertebrates, vertebrates, and even fungi produce IDO. In mammals, IDO1 also serves as a homeostatic regulator, modulating immune response to infection